Läs mer
Tri(4-morfolinyl)fosfinoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352987
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352987 5 g 5g
11362987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16315.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4441-12-7 | C24H42 | 330.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4441-12-7
MDL-nummer MFCD00047406
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(4-morpholinyl)phosphine oxide
Smältpunkt 188°C to 192°C
Molekylformel C24H42
Kvantitet 5 g
Beilstein 280155
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
InChI-nyckel WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn oktadecylbensen
Molekylvikt (g/mol) 330.60
PubChem CID 78187
Formel vikt 305.32
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.