Läs mer
Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide, TRC
Produktkod. 30136527
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136527 100 mg
30137104 500 mg
30003830 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136527 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT896503100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4441-12-7
Molekylformel C12H24N3O4P
Molekylvikt (g/mol) 305.31
Synonym NSC 41250, Phosphoric Acid Trimorpholide, Phosphoric Trimorpholide, Phosphoryl Trimorpholide;
IUPAC-namn 4-dimorpholin-4-ylphosphorylmorpholine
LEDER O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Tri(4-morpholinyl)phosphine Oxide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
Formel vikt 305.1504
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.