missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tri(4-phenylbutyryl)glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri(4-phenylbutyryl)glycerol |
| CAS | 611168-24-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C33H38O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic Acid 1,1',1''-(1,2,3-Propanetriyl) Ester, Benzenebutanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerol Phenylbutyrate, HPN 100 |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38O6/c34-31(22-10-19-27-13-4-1-5-14-27)37-25-30(39-33(36)24-12-21-29-17-8-3-9-18-29)26-38-32(35)23-11-20-28-15-6-2-7-16-28/h1-9,13-18,30H,10-12,19-26H2 |
| LEDER | O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | 2,3-bis(4-phenylbutanoyloxy)propyl 4-phenylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.65 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?