Läs mer
Tri-allate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327860
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327860 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30327860 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA17630000AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triallate
CAS 2303-17-5
Analyt- eller komponentnamn Triallate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16 Cl3 N O S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propene-1-thiol, 2,3,3-trichloro-, diisopropylcarbamate (8CI), Carbamic acid, diisopropylthio-, S-(2,3,3-trichloroallyl) ester (7CI, 8CI), Carbamothioic acid, bis(1-methylethyl)-, S-(2,3,3-trichloro-2-propenyl) ester (9CI), 2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Avadex BW, CP 23426, Dipthal, Far-Go, MeSH ID: D014214, NSC 379698, S-2,3,3-Trichloroallyl diisopropylthiocarbamate, S-2,3,3-Trichloroallyl N,N-diisopropylthiocarbamate, Triallate, Triamyl, Trillate
InChI formel InChI=1S/C10H16Cl3NOS/c1-6(2)14(7(3)4)10(15)16-5-8(11)9(12)13/h6-7H,5H2,1-4H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(C)N(C(C)C)C(=O)SCC(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn S-(2,3,3-trichloroprop-2-enyl) N,N-di(propan-2-yl)carbamothioate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 304.66
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 303.0018 g/mol