Läs mer
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10528800 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10528800 250 g 250g
10538800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10528800 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4082/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3458-72-8
Molekylformel C6H17N3O7
Molekylvikt (g/mol) 243.22
MDL-nummer 36406
InChI-nyckel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 185°C
Färg White
pH 7 to 8
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 243.22g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid, triammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.