Läs mer
Tri-ammoniumcitrat, extra rent, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10498200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
25 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10498200 500 g Pulverburk av plast 500g
10375260 1 kg Pulverburk av plast 1kg
12414310 25 kg Plastfat 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10498200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/4080/53
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 3458-72-8
Molekylformel C6H17N3O7
Molekylvikt (g/mol) 243.22
MDL-nummer 36406
InChI-nyckel YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn triammonium-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Smältpunkt 185 °C
Färg Vitt
pH 7 till 8
Fysisk form Fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 243,22 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Citric acid, triammonium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.