Läs mer
Tri-Calcium Di-Orthophosphate, Pure, Precipitated, Fisher Chemical
Produktkod. 10040050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10040050 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10040050 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/1960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 1670°C
CAS 7758-87-4
Färg White
pH 7
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel Ca3O8P2
MDL-nummer 15984
InChI-nyckel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
LEDER [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
IUPAC-namn tricalcium diphosphate
Molekylvikt (g/mol) 310.17
Formel vikt 310.17g/mol
Förpackning Plastic powder jar