Läs mer
Cole-Parmer™ Tri-Clamp PTFE packning
Produktkod. 11756354 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11756354 PTFE Varje
1 options
Produktkod. 11756354 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3053884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 SEK
    2337.37 SEK / Paket med 1
    Save 382.63 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda din pump, ventiler och andra komponenter i vätskeledningen
  • Förfiltrera före kritiska membranfilter
  • Generera turbulens för ökad massa- eller värmeöverföring
  • Rena i kromatografiapplikationer
  • PTFE-packningar erbjuder den bästa kemiska kompatibiliteten
  • Exceptionell motståndskraft mot höga temperaturer, korrosion och spänningssprickor
  • PTFE-packningar kommer att uppfylla de högsta kraven inom läkemedels-, livsmedels- och kemikalieapplikationer
  • Använd packningar vid temperaturer från -450 till +550 °F (-268 till +288 °C)
  • Skärmpackningar är utformade för att kunna bytas ut mot vanliga sanitära klämpackningar
  • Packningar finns i platinahärdad silikon, Viton™ , EPDM, PTFE och Tuf-Steel i maskstorlekar 10, 20, 40, 60 och 100
  • Skärmnät är konstruerat av 316L SS
  • Packningar möts USP Klass VI, USDA, 3-A och cGMP kriterier
  • FDA-kompatibel
  • Alla packningar är fria från animaliska ingredienser
Specifikationer
Beskrivning PTFE-packning, 100 MESH, storlek: 1 tum.
Material PTFE
Formatera 140 mikron