Läs mer
Fisherbrand™ Trehörnig bägare
Produktkod. 11799398 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11799398 1000 mL Paket med 100
1 options
Produktkod. 11799398
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät, blanda och häll lätt. Fisherbrand™ Tri-Cornered Beaker har en unik triangulär form med droppfria piper i varje hörn för enkel upphällning. Varje bägare är gjord av klar plast med lättlästa formgjutna graderingar. Finns i en mängd olika storlekar.
  • För användning vid mätning och blandning av vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
  • Varje labbbägare har tre skåror för droppfri upphällning
  • Lättlästa graderingar i milliliter
  • Tillverkad av robust, transparent polypropenplast
  • Stapelbar och autoklaverbar
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 115 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för användning med vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
Höjd (metrisk) 145 mm
Inkluderar Med tre droppfria hällpipar
Kvantitet 100 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Stil Trehörnigt