Läs mer
Fisherbrand™ Trehörniga bägare i polypropen
Produktkod. 11749398 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11749398 50 mL Paket med 100
11759398 100 mL Paket med 100
11769398 250 mL Paket med 100
11779398 400 mL Paket med 100
11789398 800 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11749398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trehörnig läpp för droppfri hällning
Tillräckligt robust för autoklavering och återanvändning, men ändå tillräckligt billig för att kunna användas för engångsbruk
  • Opåverkad av vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
  • Lättlästa graderingar i L och ml
  • Exakt till± 5,0 %
  • 10 ml gradering
Specifikationer
Noggrannhet ±5 %
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för användning med vanliga syror, alkalier och lösningsmedel
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja