Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med vanliga syror, alkalier och lösningsmedel |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |