Läs mer
Fisherbrand™ Trehörniga bägare i polypropen
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
800 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±5 % |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för användning med vanliga syror, alkalier och lösningsmedel |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |