Läs mer
Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate, 98%
Produktkod. 11490877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490877 10 g 10g
11400887 50 g 50g
11410887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23279.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19249-03-7 | C20H26O8S2 | 458.54 g/mol
Tri(etylenglykol)di-p-toluensulfonat används vid syntesen av 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyklopentadek-13-yl)-fenyl]etanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri(etylenglykol)di-p-toluensulfonat används vid syntes av 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyklopentadec-13-yl)-fenyl]etanon.
Löslighet
Löslig i etanol.
Noter
Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19249-03-7
Molekylformel C20H26O8S2
Molekylvikt (g/mol) 458.54
MDL-nummer MFCD00048096
InChI-nyckel KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri ethylene glycol di-p-toluenesulfonate, triethylene glycol ditosylate, ethane-1,2-diylbis oxy bis ethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, triethylene glycol di p-toluenesulfonate, 1,2-bis 2-tosyloxyethoxy ethane, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethane-1,2-diylbis oxyethane-2,1-diyl bis 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfon ate, 2-2-2-4-methylphenyl sulfonyloxyethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-2-2-4-methylbenzenesulfonyl oxy ethoxy ethoxy ethyl 4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 316652
IUPAC-namn 2-[2-[2-(4-metylfenyl)sulfonyloxietoxi]etoxi]etyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Smältpunkt 80°C to 82°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in ethanol.
Formel vikt 458.55
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.