Läs mer
Tri-iso-propyl-d21-phosphine Carbon Disulfide Complex, CDN
Produktkod. 30320498
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30320498 0.25 g -
30318974 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320498 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND28660.25G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(isopropyl)phosphine-D21 Carbon Disulfide Complex
CAS 1219798-41-0
Molekylformel C9 D21 P . C S2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Phosphine, tris[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]-, compd. with carbon disulfide (1:1) (ACI), Tri-iso-propyl-d21-phosphine carbon disulfide complex, Tri(isopropyl)phosphine-D21 carbon disulfide complex, Tri(isopropyl-d7)phosphine carbon disulfide complex
InChI formel InChI=1 S/C9H21P.CS2/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1-3/h7-9 H,1-6H3;/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7 D,8 D,9 D;
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(P(C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H].S=C=S
IUPAC-namn methanedithione;tris(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)phosphane
Molekylvikt (g/mol) 257.507
Formel vikt 257.214 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity