Läs mer
Tri(m-tolyl)fosfin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458316
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458316 25 g 25g
11438316 1 g 1g
11448316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458316 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15372.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6224-63-1 | C21H21P | 304.373 g/mol
Tri(m-tolyl)fosfin används i suzuki-reaktionen. Det fungerar som en ligand som används i organometallisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri(m-tolyl)fosfin används i suzuki-reaktioner. Det fungerar som en ligand som används i organometallisk kemi.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från oförenliga material såsom oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6224-63-1
Molekylformel C21H21P
Molekylvikt (g/mol) 304.373
MDL-nummer MFCD00008532
InChI-nyckel LFNXCUNDYSYVJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-m-tolylphosphine, tris 3-methylphenyl phosphine, tri m-tolyl phosphine, phosphine, tris 3-methylphenyl, tris m-tolyl phosphine, phosphine, tri-m-tolyl, tris 3-methylphenyl phosphane, tris 3-tolyl phosphine, tri-m-tolyl-phosphane, tri-m-tolylphosphane
PubChem CID 80362
IUPAC-namn tris(3-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC(=CC=C1)P(C2=CC=CC(=C2)C)C3=CC=CC(=C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri(m-tolyl)phosphine
Smältpunkt 99°C to 101°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 658863
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 304.37
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.