Läs mer
Tri-n-butyl(1-etoxyvinyl)tin, 95 %
Produktkod. 15454157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454157 25 g 25g
15434157 1 g 1g
15444157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31562.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 97674-02-7 | C16H34OSn | 361,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97674-02-7
Molekylformel C16H34OSn
Molekylvikt (g/mol) 361.16
MDL-nummer MFCD00010240
InChI-nyckel HGXJOXHYPGNVNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 1-ethoxyvinyl stannane, tributyl 1-ethoxyvinyl tin, tributyl 1-ethoxyethenyl stannane, 1-ethoxyvinyltributyltin, 1-ethoxyvinyl tributyltin, 1-ethoxyvinyltri-n-butyltin, 1-ethoxyvinyl tributylstannane, 1-ethoxyethenyl tributylstannane, tributyl-1-ethoxyvinyl tin, stannane, tributyl 1-ethoxyethenyl
PubChem CID 619414
IUPAC-namn tributyl(1-etoxietenyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin
Densitet 1.067
Kokpunkt 85 °C till 86 °C (0,07 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.476
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2788
Formel vikt 361.14
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.