Läs mer
Tri-n-butyl(3-metyl-2-butenyl)tin, 95 %
Produktkod. 11309066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309066 1 g 1g
11319066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20214.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53911-92-5 | C17H36Sn | 359,185 g/mol
Tri-n-butyl(3-metyl-2-butenyl)tenn används vid prenylering av etylpropiolat. Det är också involverat i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butyl(3-metyl-2-butenyl)tenn används vid prenylering av etylpropiolat. Det är också involverat i kemisk forskning.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53911-92-5
Molekylformel C17H36Sn
Molekylvikt (g/mol) 359.185
MDL-nummer MFCD01863649
InChI-nyckel XEFRYQPTIWSVGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributylprenylstannane, acmc-1am9p, tri-n-butyl 3-methyl-2-butenyl tin, tributyl 3-methylbut-2-enyl stannane, stannane, tributyl 3-methyl-2-butenyl, tributyl 3-methylbut-2-en-1-yl ;stannane
PubChem CID 2734722
IUPAC-namn tributyl(3-metylbut-2-enyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC=C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl(3-methyl-2-butenyl)tin
Densitet 1.042
Kokpunkt 283 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.488
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3588742
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 359.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.