Läs mer
Tri-n-butylborat, 98 %
Produktkod. 11469576
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Unit Size:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11469576 2500 mL 2500ml
11449576 100 mL 100ml
11459576 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11469576 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19322.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Add to basket
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230,155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-74-4
Molekylformel C12H27BO3
Molekylvikt (g/mol) 230.155
MDL-nummer MFCD00009434
InChI-nyckel LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
PubChem CID 12712
IUPAC-namn tributylborat
LEDER B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl borate
Smältpunkt <-70 °C
Densitet 0.853
Kokpunkt 230 °C till 235 °C
Flampunkt 93 °C (199 °F)
Brytningsindex 1.4095
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1703865
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 230.16
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.