Läs mer
Tri-n-butyl borat, TRC
Product Code. 30449196
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Product Code. Kvantitet
30449196 5 g
1 options
Produktkod. 30449196 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7733605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl Borate
CAS 688-74-4
Molekylformel C12H27BO3
Kvantitet 5 g
Synonym Butyl Borate, Boron Tri-n-butoxide, Tri-n-butoxyboraneTributoxyboron, Tributyl Orthoborate, Tris(butoxy)borane
InChI formel InChI=1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
LEDER CCCCOB(OCCCC)OCCCC
IUPAC-namn Tributylborat
Molekylvikt (g/mol) 230.15
Formel vikt 230.2053