Läs mer
Tri-n-butyl borat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-butyl Borate |
| CAS | 688-74-4 |
| Molekylformel | C12H27BO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Butyl Borate, Boron Tri-n-butoxide, Tri-n-butoxyboraneTributoxyboron, Tributyl Orthoborate, Tris(butoxy)borane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27BO3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCOB(OCCCC)OCCCC |
| IUPAC-namn | Tributylborat |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.15 |
| Formel vikt | 230.2053 |