Läs mer
Tri-n-butylcitrat, 99 %
Produktkod. 11403993
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403993 250 g 250g
11493983 50 g 50g
11483983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10266.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-94-1 | C18H32O7 | 360,45 g/mol
Tri-n-butylcitrat används i polermedel, bläck, nitrocellulosalacker, som antiskummedel och som mjukgörare. Det används också som färgtillsatser, beläggningstillsatser och processhjälpmedel. Utöver detta tillsätts det till zeinfilmen för att förbättra dess mekaniska egenskaper för industriell bearbetning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tri-n-butylcitrat används i polermedel, bläck, nitrocellulosalack, som antiskummedel och som mjukgörare. Det används också som färgtillsatser, beläggningstillsatser och processhjälpmedel. Utöver detta tillsätts det till zeinfilmen för att förbättra dess mekaniska egenskaper för industriell bearbetning.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-94-1
Molekylformel C18H32O7
Molekylvikt (g/mol) 360.45
MDL-nummer MFCD00027217
InChI-nyckel ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl citrate, butyl citrate, tri-n-butyl citrate, n-butyl citrate, citroflex 4, citric acid, tributyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, tributyl ester, butyl citrate van, unii-827d5b1b6s, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, tributyl ester
PubChem CID 6507
IUPAC-namn tributyl-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER CCCCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCCCC)C(=O)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl citrate
Smältpunkt -20°C
Densitet 1.04
Kokpunkt 325°C
Flampunkt 157°C (315°F)
Odör Weak
Brytningsindex 1.444
Kvantitet 250 g
Beilstein 1806072
Merck Index 14,1564
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 360.45
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.