Läs mer
Tri-n-butyl-d27-amin, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tributylamine-D27 |
| CAS | 1219805-78-3 |
| Molekylformel | C12 D27 N |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine, N,N-di(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)- (ACI), N,N-Di(butyl-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9)-1-butan-1,1,2,2,3,3,4,4,4-d9-amine (ACI), N,N-Di(butyl-d9)-1-butan-d9-amine, Tributylamine-d27, Tris-(n-butyl-d9)amine, Tri-n-butyl-d27-amine |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H27N/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)butan-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.5158 |
| Formel vikt | 212,3838 g/mol |
| Visa mer |