Läs mer
Tri-n-butylfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413097
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
5000ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413097 1000 mL 1000ml
11423097 250 mL 250ml
11433097 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16084.AU
 Begränsad artikel
I lager
Tri-n-butylfosfat används som ett lösningsmedel för utsöndring och rening av sällsynta jordartsmetaller, och som en flamskyddande komponent i flygplanshydraulik. Det är involverat i bildandet av stabila hydrofoba komplex med vissa metaller. Det används också som ett skumdämpande tillsatsmedel i cementhöljen för oljekällor, som ett anti-luftindragande tillsatsmedel för beläggningar och golvytbehandlingar och som lösningsmedel vid bearbetning av kärnbränsle. Vidare används det som lösningsmedel i bläck, syntetiska hartser, gummin och lim. Dessutom används det som mjukgörare för cellulosaestrar som nitrocellulosa och cellulosaacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butylfosfat används som lösningsmedel för utsöndring och rening av sällsynta jordartsmetaller, och som en flamskyddande komponent i flygplanshydraulik. Det är involverat i bildandet av stabila hydrofoba komplex med vissa metaller. Det används också som ett skumdämpande tillsatsmedel i cementhöljen för oljekällor, som ett anti-luftindragande tillsatsmedel för beläggningar och golvytbehandlingar och som lösningsmedel vid bearbetning av kärnbränsle. Vidare används det som lösningsmedel i bläck, syntetiska hartser, gummin och lim. Dessutom används det som mjukgörare för cellulosaestrar som nitrocellulosa och cellulosaacetat.
Löslighet
Blandbar med dietyleter, bensen, koldisulfid och etanol. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser och alkali.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126-73-8
Molekylformel C12H27O4P
Molekylvikt (g/mol) 266.32
MDL-nummer MFCD00009436
InChI-nyckel STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC-namn tributylfosfat
LEDER CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl Phosphate
Smältpunkt °C till 80 °C
Densitet 0.977
Kokpunkt 155 °C till 156 °C (10 mm)
Flampunkt 152 °C (305 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 1000 mL
Beilstein 1710584
Merck Index 14,9618
Löslighetsinformation Blandbar med dietyleter, bensen, koldisulfid och etanol. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 266.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.