Läs mer
Tri-n-butylfosfit, 94 %
Produktkod. 11363456
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363456 500 mL 500ml
11353456 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14307.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 102-85-2 | C12H27O3P | 250,319 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Tributylfosfit kan användas som modellsmörjmedelstillsats och dess ytkemi på Fe3O4 i ultrahögt vakuum undersöks. Det används som smörjmedel, konserveringsmedel, värmestabilisatorer av intensifierare.
Löslighet Ej blandbar eller svår
att blanda i vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-85-2
Molekylformel C12H27O3P
Molekylvikt (g/mol) 250.319
MDL-nummer MFCD00009437
InChI-nyckel XTTGYFREQJCEML-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphite, phosphorous acid, tributyl ester, tributoxyphosphine, tributylfosfit, butyl phosphite c4h9o 3p, tributylfosfit czech, tributylphosphite, phosphorus tributoxide p obu 3, tri-n-butylphosphite, 1-butanol, 1,1',1-phosphinidynetri
PubChem CID 7623
IUPAC-namn tributylfosfit
LEDER CCCCOP(OCCCC)OCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl phosphite
Smältpunkt -80 °C
Densitet 0.915
Kokpunkt 125 °C till 128 °C (10 mmHg)
Flampunkt 82 °C (179 °F)
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 500 mL
Beilstein 1703866
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 250.32
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.