Läs mer
Tri-n-butyl(vinyl)tin, 96 %
Produktkod. 11329066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329066 1 g 1g
11339066 5 g 5g
15499129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20215.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7486-35-3 | C14H30Sn | 317,104 g/mol
Tributyl(vinyl)tenn används som reagens i den palladiumkatalyserade syntesen av allyl- och bensyletrar. Det är också en vinylnukleofil för bromacetylen och bromoaromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tributyl(vinyl)tenn används som reagens i den palladiumkatalyserade syntesen av allyl- och bensyletrar. Det är också en vinylnukleofil för bromacetylen och bromoaromater.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7486-35-3
Molekylformel C14H30Sn
MDL-nummer MFCD00009421
InChI-nyckel QIWRFOJWQSSRJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl vinyl tin, vinyltributyltin, vinyltributylstannane, tributyl vinyl stannane, tributyl ethenyl stannane, stannane, tributylethenyl, vinyltributyl tin, stannane, tributylvinyl, tributylstannylethylene, vinyltri-n-butyltin
PubChem CID 81998
IUPAC-namn tributyl(etenyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyl(vinyl)tin
Densitet 1.085
Kokpunkt 104 °C till 106 °C (3,5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3537662
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Molekylvikt (g/mol) 317.104
Formel vikt 317.11
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.