Läs mer
Tri-n-butylallylfosfonium Bromid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-butylallylphosphonium Bromide-d5 |
| Molekylformel | C15H27D5BrP |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Allyltri-n-butylphosphonium Bromide-d5, NSC 222446-d5, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide-d5, Allyltributylphosphonium Bromide-d5, Tributyl-2-propen-1-yl-phosphonium Bromide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i4D2,8D,12D2; |
| LEDER | CCCC[P+](CCCC)(CCCC)C([2H])([2H])/C([2H])=C([2H])\[2H].[Br-] |
| IUPAC-namn | (allyl-d5) tributylfosfoniumbromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.32 |
| Formel vikt | 327.17 |