Läs mer
Tri-n-butylallylfosfoniumbromid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-butylallylphosphonium Bromide |
| CAS | 55894-18-3 |
| Molekylformel | C15H32BrP |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Allyltri-n-butylphosphonium Bromide, NSC 222446, Tributyl-2-propenylphosphonium Bromide, Allyltributylphosphonium Bromide, Tributyl-2-propen-1-ylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H32P.BrH/c1-5-9-13-16(12-8-4,14-10-6-2)15-11-7-3;/h8H,4-7,9-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | C=CC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-] |
| IUPAC-namn | allyltributylfosfoniumbromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.29 |
| Formel vikt | 322.14 |