Läs mer
Tri-n-butylamin, 98 %
Product Code. 11472657
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Unit Size:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11472657 10,000 mL 10000ml
11452657 500 mL 500ml
11462657 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11472657 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14868.0D
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185,355 g/mol
Tri-n-butylamin är en viktig mellanprodukt vid framställning av fasöverföringskatalysatorer som tributylmetylammoniumklorid och tributylbensylammoniumklorid. Det används också i läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen. Det fungerar som en katalysator och som ett lösningsmedel i organiska synteser och polymerisationsreaktioner. Den fungerar som en stark basanjonbytare, syraacceptor, inhibitor i hydraulvätskor och ett emulgeringsmedel. Vidare används det för att framställa fotografiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butylamin är en viktig mellanprodukt vid framställning av fasöverföringskatalysatorer som tributylmetylammoniumklorid och tributylbensylammoniumklorid. Det används också i läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen. Det fungerar som en katalysator och som ett lösningsmedel i organiska synteser och polymerisationsreaktioner. Den fungerar som en stark basanjonbytare, syraacceptor, inhibitor i hydraulvätskor och ett emulgeringsmedel. Vidare används det för att framställa fotografiska kemikalier.
Löslighet
Blandbar med aceton, etanol, etyleter och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-82-9
Molekylformel C12H27N
Molekylvikt (g/mol) 185.355
MDL-nummer MFCD00009431
InChI-nyckel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-namn N,N-dibutylbutan-1-amin
LEDER CCCCN(CCCC)CCCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Tri-n-butylamine
Smältpunkt <-70 °C
Densitet 0.778
pH 10.6
Kokpunkt 216 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel [CH3(CH2)3]3N
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 10,000 mL
UN-nummer UN2542
Beilstein 1698872
Merck Index 14,9618
Löslighetsinformation Blandbar med aceton, etanol, etyleter och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 185.36
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.