Läs mer
Tri-n-butylamine, 98%
Produktkod. p-7022212
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11452657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14868.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.355 g/mol
Tri-n-butylamin är en viktig mellanprodukt vid framställning av fasöverföringskatalysatorer som tributylmetylammoniumklorid och tributylbensylammoniumklorid. Det används också i läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen. Det fungerar som en katalysator och som ett lösningsmedel i organiska synteser och polymerisationsreaktioner. Den fungerar som en stark basanjonbytare, syraacceptor, inhibitor i hydraulvätskor och ett emulgeringsmedel. Vidare används det för att framställa fotografiska kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butylamin är en viktig mellanprodukt vid framställning av fasöverföringskatalysatorer som tributylmetylammoniumklorid och tributylbensylammoniumklorid. Det används också i läkemedel, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen. Det fungerar som en katalysator och som ett lösningsmedel i organiska synteser och polymerisationsreaktioner. Den fungerar som en stark basanjonbytare, syraacceptor, inhibitor i hydraulvätskor och ett emulgeringsmedel. Vidare används det för att framställa fotografiska kemikalier.
Löslighet
Blandbar med aceton, etanol, etyleter och de flesta organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102-82-9
Molekylformel C12H27N
Molekylvikt (g/mol) 185.355
MDL-nummer MFCD00009431
InChI-nyckel IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
PubChem CID 7622
ChEBI CHEBI:38905
IUPAC-namn N,N-dibutylbutan-1-amin
LEDER CCCCN(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butylamine
Smältpunkt <-70°C
Densitet 0.778
pH 10.6
Kokpunkt 216°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Amine-like
Linjär formel [CH3(CH2)3]3N
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2542
Beilstein 1698872
Merck Index 14,9618
Löslighetsinformation Miscible with acetone,ethanol,ethyl ether and most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 185.36
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.