Läs mer
Tri-n-butylgermaniumhydrid, 97+%
Produktkod. 11365427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365427 5 g 5g
11375427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11365427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042688.06
Request Bulk or Custom Format
Reduktion av bensylklorider | CAS: 998-39-0 | C12H27Ge | 243,978 g/mol
Tri-n-butylgermaniumhydrid används för reduktion av bensylklorider. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 998-39-0
Molekylformel C12H27Ge
Molekylvikt (g/mol) 243.978
MDL-nummer MFCD00077987
InChI-nyckel UMRPCNGKANTZSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylgermane, tributylgermylradical, tri-n-butylgermanium, hydride
PubChem CID 6327830
IUPAC-namn tributylgermanium
LEDER CCCC[Ge](CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butylgermanium hydride
Färg Färglös till gul
Densitet 0.92 g/mL
Kokpunkt 123°C (20 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.4508
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Not miscible.
Formel vikt 244.95
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.