Läs mer
Tri-n-butylphenyltin, 97%
Produktkod. p-7052745
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15461908
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55596.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 960-16-7 | C18H32Sn | 367.164 g/mol
Det tillämpas i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det tillämpas i kemisk forskning.
Löslighet
Svårlöslig (9,9E-5 g/L) (°25 C)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Undvik starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 960-16-7
Molekylformel C18H32Sn
Molekylvikt (g/mol) 367.164
MDL-nummer MFCD00134394
InChI-nyckel SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyl phenyl stannane, tributylphenyltin, phenyltributylstannane, stannane, tributylphenyl, phenyltributyltin, phenyltri-n-butyltin, phenyltributlytin, tributylphenyl tin, phenyl tnbutyl tin, phenyl tributyl tin
PubChem CID 607632
IUPAC-namn tributyl(fenyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butylphenyltin
Färg Färglös
Densitet 1.125 g/mL
Kokpunkt 125°C to 128°C (0.14 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
Brytningsindex 1.516
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3610571
Löslighetsinformation Sparingly Soluble (9.9E-5 g/L) (25°C)
Formel vikt 367.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.