Läs mer
Tri-n-butylfosfin, 94 %
Produktkod. 15481057
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481057 250 g 250g
15471057 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15481057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014114.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202,32 g/mol
Tri-n-butylfosfin används som katalysatormodifierare vid koboltkatalyserad hydroformylering av alkener för industriell användning. Det används också som ett starkt reduktionsmedel och polymerisationstvärbindande katalysator. Det används som mellanprodukt för fasöverföringskatalysatorer. Används med platina (II) eller (IV) i en intermolekylär hydroaminering av inaktiverade alkener. Den används som 1,4-additionskatalysator; används med disulfider för tioetring av alkoholer; acyleringskatalysator; används för att framställa aktiva estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • För klyvning av disulfidbindningar, som en polymerisationstvärbindande katalysator, som en organisk mellanprodukt och i bränslen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 998-40-3
Molekylformel C12H27P
Molekylvikt (g/mol) 202.32
MDL-nummer MFCD00009462
InChI-nyckel TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
IUPAC-namn tributylfosfan
LEDER CCCCP(CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butylphosphine
Smältpunkt -65 °C
Densitet 0.820 g/mL
Kokpunkt 240 °C
Flampunkt >93 °C (199 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3254
Beilstein 1738261
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten; Blandbar med eter, metanol, etanol och bensen
Formel vikt 202.32
Procent renhet 94%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-n-butylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tri-n-butylphosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.