missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tri-n-butylfosfin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Produktkod. p-202272 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10091520

Brand: Thermo Scientific Acros 139341000

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202.32 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 998-40-3
Molekylformel C12H27P
Molekylvikt (g/mol) 202.32
MDL-nummer MFCD00009462
InChI-nyckel TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
IUPAC-namn tributylfosfan
LEDER CCCCP(CCCC)CCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tri-n-butylphosphine
Namnnotering 95%
Smältpunkt -65.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8100g/mL, 0.81
Kokpunkt 240.0°C to 242.0°C
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3]3P
Brytningsindex 1.4610 to 1.4630
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04, II, 971
Fieser 01,1191; 05,685; 15,325; 17,269; 06,604; 07,738; 13,158
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with ether,methanol,ethanol and benzene
Formel vikt 202.32
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-n-butylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.