Läs mer
Tri-n-butyltin bromide, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11334869
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334869 1 g 1g
11324869 5 g 5g
11314869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334869 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 071185.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1461-23-0
Molekylformel C12H27BrSn
Molekylvikt (g/mol) 369.962
MDL-nummer MFCD00010660
InChI-nyckel FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
PubChem CID 305767
IUPAC-namn bromo(tributyl)stannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin bromide
Densitet 1.338 g/mL
Kokpunkt 163°C (12 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.507
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 369.96
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska