Läs mer
Tri-n-butyltinklorid, 96 %
Beskrivning
Tri-n-butyltennklorid används som en hormonstörande medel såväl som en hämmare för V-ATPaserna. Det används också som ett gnagaravvisande medel för kabelbeläggningar. Vidare används den för beläggning av glas med heta ändar. Det används också som ett korrosionsborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-butyltennklorid används som en hormonstörande medel såväl som en hämmare för V-ATPaserna. Det används också som ett gnagaravvisande medel för kabelbeläggningar. Vidare används den för beläggning av glas med heta ändar. Det används också som ett korrosionsborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med alkohol, heptan, bensen och toluen. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-butyltin chloride |
| Smältpunkt | -19 °C |
| Densitet | 1.2 |
| Kokpunkt | 171 °C till 173 °C (25 mmHg) |
| Flampunkt | 120 °C (248 °F) |
| Brytningsindex | 1.491 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN2788 |
| Beilstein | 3535715 |
| Löslighetsinformation | Blandad med alkohol, heptan, bensen och toluen. Oblandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.