Läs mer
Tri-n-butyltinklorid, 96 %
Produktkod. 11439632
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439632 250 g 250g
11429632 50 g 50g
11419632 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439632 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10746.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325,508 g/mol
Tri-n-butyltennklorid används som en hormonstörande medel såväl som en hämmare för V-ATPaserna. Det används också som ett gnagaravvisande medel för kabelbeläggningar. Vidare används den för beläggning av glas med heta ändar. Det används också som ett korrosionsborttagningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butyltennklorid används som en hormonstörande medel såväl som en hämmare för V-ATPaserna. Det används också som ett gnagaravvisande medel för kabelbeläggningar. Vidare används den för beläggning av glas med heta ändar. Det används också som ett korrosionsborttagningsmedel.
Löslighet
Blandbar med alkohol, heptan, bensen och toluen. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1461-22-9
Molekylformel C12H27ClSn
Molekylvikt (g/mol) 325.508
MDL-nummer MFCD00000521
InChI-nyckel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
PubChem CID 15096
ChEBI CHEBI:79734
IUPAC-namn tributyl(klor)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin chloride
Smältpunkt -19 °C
Densitet 1.2
Kokpunkt 171 °C till 173 °C (25 mmHg)
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Brytningsindex 1.491
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3535715
Löslighetsinformation Blandad med alkohol, heptan, bensen och toluen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 325.51
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.