Läs mer
Tri-n-butyltennfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364527
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364527 25 g 25g
11470231 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039602.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166.20 g/mol
Tri-n-butyltennfluorid är ett reagens som används för selektiv desilylering av bis(silyl)enoletrar. Det används också som antifouling för marina färger; reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1983-10-4
MDL-nummer MFCD00013547
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin fluoride
Smältpunkt 248°C to 252°C
Odör Pungent
Molekylformel C8H15NaO2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Moisture sensitive
Synonym sodium octanoate, sodium caprylate, octanoic acid, sodium salt, sodium n-octanoate, sodium octoate, caprylic acid sodium salt, natrium octanoat, octanoic acid sodium salt, unii-9xtm81vk2b, 9xtm81vk2b
Löslighetsinformation Soluble in nonpolar organic solvents. Insoluble in water.
InChI-nyckel BYKRNSHANADUFY-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;oktanoat
Molekylvikt (g/mol) 166.20
PubChem CID 23664772
Formel vikt 309.04
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.