Läs mer
Tri-n-butyltinfluorid
Produktkod. 11470231
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470231 5 g 5g
11364527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470231 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039602.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1983-10-4 | C8H15NaO2 | 166,20 g/mol
Tri-n-butyltennfluorid är ett reagens som används för selektiv desilylering av bis(silyl)enoletrar. Det används också som antifouling för marina färger; reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1983-10-4
MDL-nummer MFCD00013547
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin fluoride
Smältpunkt 248 °C till 252 °C
Odör Stickande lukt
Molekylformel C12H29FSn
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3146
Känslighet Känslig för fukt
Synonym fluorotributyltin, tributyltin fluoride, stannane, tributylfluoro, fluorotributylstannane, tri-n-butyltin fluoride, stannane, fluorotributyl, fluorotri-n-butyltin, tin, tributylfluoro, tributylstannane fluoride, tri-n-butylstannyl fluoride
Löslighetsinformation Lösligt i opolära organiska lösningsmedel. Olöslig i vatten.
InChI-nyckel STUMXSORVXBBJR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)F
IUPAC-namn tributyl(fluoro)stannan
Molekylvikt (g/mol) 311.07
PubChem CID 16120
Formel vikt 309.04
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.