Läs mer
Tri-n-butyltinhydrid, 97 %
Produktkod. 11473900
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473900 250 g 250g
11453900 10 g 10g
11440883 25 g 25g
11463900 50 g 50g
11450883 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11473900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13298.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 688-73-3 | C12H27Sn | 290,058 g/mol
Tri-n-butyltennhydrid används som ett radikalreagens vid reduktiv klyvning, radikaldehalogenering och intramolekylär radikalcyklisering. Det främjar också intramolekylär cyklisering som leder till isoxazolo-bensaulenringsystem. Vidare fungerar det som ett reduktionsmedel för omvandling av alkylhalogenider till kolväten. Utöver detta används det i ett veterinärt anthelmintikum för fjäderfä och en mellanprodukt för att göra andra butyltennföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-butyltennhydrid används som radikalreagens vid reduktiv klyvning, radikaldehalogenering och intramolekylär radikalcyklisering. Det främjar också intramolekylär cyklisering som leder till isoxazolo-bensaulenringsystem. Vidare fungerar det som ett reduktionsmedel för omvandling av alkylhalogenider till kolväten. Utöver detta används det i ett veterinärt anthelmintikum för fjäderfä och en mellanprodukt för att göra andra butyltennföreningar.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 688-73-3
Molekylformel C12H27Sn
Molekylvikt (g/mol) 290.06
MDL-nummer MFCD00009416
InChI-nyckel PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylstannanyl, tributlytin, tributylstannic hydride, tributyl tin, tri-n-butylstannane hydride, unii-4xdx163p3d, tin, tri-n-butyl-, hydride, tri-n-butylstannyl radical, stannane, tri-n-butyl-, hydride, tributyl-tin
PubChem CID 3032732
IUPAC-namn tributylstannyl
LEDER CCCC[Sn](CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin hydride
Smältpunkt 0 °C till 1 °C
Densitet 1.098
Kokpunkt 68 °C till 74 °C (0,3 mmHg)
Flampunkt 40 °C (104 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 3587329
Känslighet Luftkänslig; Kan bilda en utfällning
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 291.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.