Läs mer
Tri-n-butyltin iodide, tech. 90%, stab. with copper, Thermo Scientific™
Produktkod. 15452346
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452346 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15452346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55911.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7342-47-4
Molekylformel C12H27ISn
Molekylvikt (g/mol) 416.962
MDL-nummer MFCD00074996
InChI-nyckel YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin iodide, iodotributylstannane, stannane, iodotributyl, iodotributyltin, stannane, tributyliodo, tri-n-butyl tin iodide, tin, tri-n-butyl-, iodide, bu3sni, tri-n-butyltin iodide, tributyl iodo stannane
PubChem CID 23765
IUPAC-namn tributyl(iodo)stannane
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin iodide
Namnnotering Stabilized with copper
Färg Färglös
Densitet 1.46 g/mL
Kokpunkt 172°C (10 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel [CH3(CH2)3]3SnI
Brytningsindex 1.53
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 416.94
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tri-n-butyltin iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tributyltin iodide