Läs mer
Tri-n-butyltin metoxid, 97 %
Produktkod. 11443900
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443900 100 g 100g
11480983 250 g 250g
11470983 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443900 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13355.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321,092 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1067-52-3
Molekylformel C13H30OSn
Molekylvikt (g/mol) 321.092
MDL-nummer MFCD00009419
InChI-nyckel KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributyl
PubChem CID 16683411
IUPAC-namn tributyl(metoxi)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin methoxide
Densitet 1.12
Kokpunkt 124°C to 126°C (4 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.474
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 3600960
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 321.09
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.