Läs mer
Tri-n-butyltenntrifluormetansulfonat, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15481956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481956 250 mg 250mg
15471956 1 g 1g
15461358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481956 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55192.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68725-14-4
MDL-nummer MFCD00043324
Synonym Tri-n-butyltin triflate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-butyltin trifluoromethanesulfonate
Färg Brown to White
Flampunkt 113°C (235°F)
Linjär formel CF3SO3Sn[(CH2)3CH3]3
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2923
Beilstein 5818090
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 439.1
Procent renhet 90%
Kvalitet Technical
Fysisk form Solid