Läs mer
Tri-N-Caprin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11431882 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431882 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11431882 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210529701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00 SEK
    899.69 SEK / 1g
    Save 45.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-N-Caprin
CAS 621-71-6
Färg Gult
Analysprocentintervall ∽99%
Molekylformel C33H62O6
Kvantitet 1 g
Synonym tricaprin, tridecanoin, glycerol tricaprate, glycerol tridecanoate, decanoin, tri, tricapric glyceride, glycerol tricaprin, 1,2,3-tridecanoylglycerol, capric acid triglyceride, glyceryl tricaprate
InChI-nyckel LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
IUPAC-namn 2,3-di(dekanoyloxi)propyldekanoat
Molekylvikt (g/mol) 554.853
PubChem CID 69310
ChEBI CHEBI:77388
Formel vikt 554.8
Fysisk form Fast