Läs mer
Tri-n-hexylfosfat, 90+%
Produktkod. 11440490
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440490 1 g 1g
11357218 5 g 5g
11367218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 016801.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 2528-39-4 | C18H39O4P | 350,48 g/mol
Används för att tillverka andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2528-39-4
Molekylformel C18H39O4P
Molekylvikt (g/mol) 350.48
MDL-nummer MFCD00015351
InChI-nyckel SFENPMLASUEABX-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphoric acid, trihexyl ester, tri-n-hexyl phosphate, tri n-hexyl phosphate, acmc-20aje0, aronis24109
PubChem CID 75666
IUPAC-namn trihexylfosfat
LEDER CCCCCCOP(=O)(OCCCCCC)OCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-hexyl phosphate
Färg Färglös
Linjär formel [CH3(CH2)5O]3PO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 350.48
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.