Läs mer
Tri-n-hexylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Tri-n-hexylamin används som extraktionsmedel under isolering och rening av bärnstenssyra från en escherichia coli fermenteringsbuljong i läkemedelsindustrin. Det används också som en intern standard vid screening av människohårprover för designerdroger genom jonmobilitetsspektrometri. Vidare är det involverat i syntesen av zinkoxid nanorods. Utöver detta används det vid framställning av infraröd luminescens nanohybridfilmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-hexylamin används som extraktionsmedel under isolering och rening av bärnstenssyra från en escherichia coli fermenteringsbuljong inom läkemedelsindustrin. Det används också som en intern standard vid screening av människohårprover för designerdroger genom jonmobilitetsspektrometri. Vidare är det involverat i syntesen av zinkoxid nanorods. Utöver detta används det vid framställning av infraröd luminescens nanohybridfilmer.
Löslighet
Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-hexylamine |
| Smältpunkt | <-75°C |
| Densitet | 0.798 |
| Kokpunkt | 263°C to 265°C |
| Flampunkt | 144°C (291°F) |
| Brytningsindex | 1.4415 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN3082 |
| Beilstein | 1755828 |
| Löslighetsinformation | Slightly miscible with water. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Tri-n-hexylamine
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-dihexyl-1-hexanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.