missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tri(n-octyl-1,1-d2)amine, CDN

Produktkod. 30309817
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30309817 0.05 g -
30318986 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309817 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58300.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6
CAS 1219798-90-9
Molekylformel C24 D6 H45 N
Kvantitet 0.05 g
Synonym Tri(n-octyl-1,1-d2)amine, Tri(octyl-1,1-d2)amine, N,N-Di(octyl-1,1-d2)-1-octanamine-1,1-d2, Trioctylamine-d6, N,N,N-Trioctylamine-d6, Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6, Trioctylamine-1,1,1',1',1'',1''-D6
InChI formel InChI=1 S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3/i22D2,23D2,24D2
LEDER [2 H]C([2 H])(CCCCCCC)N(C([2 H])([2 H])CCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCC
IUPAC-namn 1,1-dideuterio-N,N-bis(1,1-dideuteriooctyl)octan-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 359.705
Formel vikt 359.44 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.