Läs mer
Tri-n-oktylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407357
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100ml
2500ml
500ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11407357
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15067.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353.679 g/mol
Tri-n-oktylamin används som extraktionsmedel för organiska syror som triklorättiksyra, bärnstenssyra, ättiksyra och ädla metaller. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Vidare används det vid framställning av kvartära ammoniumföreningar, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tri-n-oktylamin används som extraktionsmedel för organiska syror som triklorättiksyra, bärnstenssyra, ättiksyra och ädelmetaller. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Vidare används det vid framställning av kvartära ammoniumföreningar, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1116-76-3
Molekylformel C24H51N
Molekylvikt (g/mol) 353.679
MDL-nummer MFCD00009560
InChI-nyckel XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
IUPAC-namn N,N-dioktyloktan-1-amin
LEDER CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spécification
Kemiskt namn eller material Tri-n-octylamine
Smältpunkt -39°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 164°C to 168°C (0.7 mmHg)
Flampunkt 158°C (316°F)
Odör Amine-like
Linjär formel [CH3(CH2)7]3N
Brytningsindex 1.4485
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1210618
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Miscible with chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 353.68
Procent renhet 95%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis