Läs mer
Tri-n-oktylamin, 95 %
Produktkod. 11497347
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497347 100 mL 100ml
11407357 500 mL 500ml
11417357 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15067.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1116-76-3 | C24H51N | 353,679 g/mol
Tri-n-oktylamin används som extraktionsmedel för organiska syror som triklorättiksyra, bärnstenssyra, ättiksyra och ädla metaller. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Vidare används det vid framställning av kvartära ammoniumföreningar, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tri-n-oktylamin används som extraktionsmedel för organiska syror som triklorättiksyra, bärnstenssyra, ättiksyra och ädelmetaller. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt vid tillverkning av läkemedel. Vidare används det vid framställning av kvartära ammoniumföreningar, jordbrukskemikalier, ytaktiva ämnen, smörjmedelstillsatser, korrosionsinhibitorer, vulkaniseringsacceleratorer och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, koldioxid, syror, syraklorider och syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1116-76-3
Molekylformel C24H51N
Molekylvikt (g/mol) 353.679
MDL-nummer MFCD00009560
InChI-nyckel XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylamine, tri-n-octylamine, tricaprylamine, tricaprylylamine, 1-octanamine, n,n-dioctyl, tri-n-caprylylamine, alamine 336, alamine 336s, alamine 3365, farmin 08
PubChem CID 14227
IUPAC-namn N,N-dioktyloktan-1-amin
LEDER CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-octylamine
Smältpunkt -39 °C
Densitet 0.81
Kokpunkt 164 °C till 168 °C (0,7 mmHg)
Flampunkt 158 °C (316 °F)
Odör Aminliknande
Linjär formel [CH3(CH2)7]3N
Brytningsindex 1.4485
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3082
Beilstein 1210618
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandig med kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 353.68
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.