Läs mer
Tri-n-oktylfosfinoxid, 98 %
Produktkod. 11438913
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438913 25 g 25g
11448913 100 g 100g
11458913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11062.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386,645 g/mol
Tri-n-oktylfosfinoxid är ett lösningsmedel som används vid utvinning av metaller, särskilt uran, zirkonium och hafnium. Det används också som ett hjälpreagens vid lösningsmedelsextraktion av metaller. Det används också för att extrahera vätebindande organiska föreningar. Vidare är den användbar som en täckande ligand för produktion av kvantprickar, såsom de som består av kadmiumselenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tri-n-oktylfosfinoxid är ett lösningsmedel som används vid utvinning av metaller, speciellt uran, zirkonium och hafnium. Det används också som ett hjälpreagens vid lösningsmedelsextraktion av metaller. Det används också för att extrahera vätebindande organiska föreningar. Vidare är den användbar som en täckande ligand för produktion av kvantprickar, såsom de som består av kadmiumselenid.
Löslighet
Löslig i kloroform, toluen och hexan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-50-2
Molekylformel C24H51OP
Molekylvikt (g/mol) 386.645
MDL-nummer MFCD00002083
InChI-nyckel ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC-namn 1-dioktylfosforyloktan
LEDER CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tri-n-octylphosphine oxide
Smältpunkt 52°C to 57°C
Densitet 0.88
Kokpunkt 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Flampunkt 252°C (486°F)
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 1796648
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Formel vikt 386.65
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.