Läs mer
Tri-n-oktylfosfinoxid, 98 %
Beskrivning
Tri-n-oktylfosfinoxid är ett lösningsmedel som används vid utvinning av metaller, särskilt uran, zirkonium och hafnium. Det används också som ett hjälpreagens vid lösningsmedelsextraktion av metaller. Det används också för att extrahera vätebindande organiska föreningar. Vidare är den användbar som en täckande ligand för produktion av kvantprickar, såsom de som består av kadmiumselenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tri-n-oktylfosfinoxid är ett lösningsmedel som används vid utvinning av metaller, speciellt uran, zirkonium och hafnium. Det används också som ett hjälpreagens vid lösningsmedelsextraktion av metaller. Det används också för att extrahera vätebindande organiska föreningar. Vidare är den användbar som en täckande ligand för produktion av kvantprickar, såsom de som består av kadmiumselenid.
Löslighet
Löslig i kloroform, toluen och hexan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tri-n-octylphosphine oxide |
| Smältpunkt | 52 °C till 57 °C |
| Densitet | 0.88 |
| Kokpunkt | 212 °C till 213 °C (0,3 mmHg) |
| Flampunkt | 252 °C (486 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 1796648 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, toluen och hexan. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 386.65 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.